Tisk…
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921326-1G OR921326-250MG
APOSOR921326-1GEA 17990 CZK
APOSOR921326-1G APOSOR921326-250MG
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18814953
CAS číslo: 57385-16-7