Tisk…
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Hydroxycyclohexanecarboxylate
OR921319-1G OR921319-5G
APOSOR921319-1GEA 1740 CZK
APOSOR921319-1G APOSOR921319-5G
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975826
CAS číslo: 37722-82-0