Tisk…
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921317-1G
APOSOR921317-1GEA 7770 CZK
APOSOR921317-1G
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol 96%
(4-Bromothiazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₄H₄BrNOS
MW: 194,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09746337
CAS číslo: 204513-31-5