Tisk…
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921315-1G OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA 5260 CZK
APOSOR921315-1G APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃
MW: 143,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18380871
CAS číslo: 1260385-57-6