2-Norbornaneacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921286-25G
OR921286-5G
OR921286-100MG
OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA
0
CZK
APOSOR921286-25G
APOSOR921286-5G
APOSOR921286-100MG
APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Vzorec:
C₉H₁₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167582 CAS číslo: 1007-01-8 |