3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921265-1G
OR921265-25G
OR921265-5G
APOSOR921265-1GEA
3540
CZK
APOSOR921265-1G
APOSOR921265-25G
APOSOR921265-5G
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine 90%
3-Isopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Vzorec:
C₇H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05664139 CAS číslo: 3702-12-3 |