1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921214-1G
OR921214-250MG
APOSOR921214-1GEA
14290
CZK
APOSOR921214-1G
APOSOR921214-250MG
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O MW: 150.178 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00053574 CAS číslo: 55933-85-2 |