Tisk…
sec-Butyl methanesulphonate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 7670 CZK
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Vzorec: C₅H₁₂O₃S
MW: 152.212 g/mol
Bod varu: 82 °C (2 mm Hg)
Hustota: 1.1053 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01715284
CAS číslo: 16156-54-0