Tisk…
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921148-100MG OR921148-1G OR921148-250MG
APOSOR921148-100MGEA 5390 CZK
APOSOR921148-100MG APOSOR921148-1G APOSOR921148-250MG
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine 95%
(2S)-2-Isopropylpyrrolidine
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696887
CAS číslo: 41720-99-4