Tisk…
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921127-1G OR921127-250MG
APOSOR921127-1GEA 17990 CZK
APOSOR921127-1G APOSOR921127-250MG
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
1-Indanone-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411485
CAS číslo: 56461-20-2