(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
[5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]benzene, 5-(Aminomethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
OR9209-1G
OR9209-250MG
APOSOR9209-1GEA
12340
CZK
APOSOR9209-1G
APOSOR9209-250MG
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₃N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271943 CAS číslo: 876728-39-1 UN: 3259 ADR: 8,III |