Tisk…
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR920868-1G OR920868-250MG
APOSOR920868-1GEA 12900 CZK
APOSOR920868-1G APOSOR920868-250MG
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride 98%
7-Methyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Vzorec: C₈H₁₆N₂·2ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26743659
CAS číslo: 1588441-26-2