Tisk…
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920838-1G OR920838-5G
APOSOR920838-1GEA 1740 CZK
APOSOR920838-1G APOSOR920838-5G
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine 97%
6-Chloro-4-methylpyridazin-3-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19203440
CAS číslo: 64068-00-4