Tisk…
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920734-1G OR920734-250MG
APOSOR920734-1GEA 16830 CZK
APOSOR920734-1G APOSOR920734-250MG
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 98%
8-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Vzorec: C₆H₄ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21640309
CAS číslo: 1020042-77-6