Tisk…
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-1GEA 8770 CZK
APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19443343
CAS číslo: 6794-35-0