Tisk…
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920626-2G OR920626-5G
APOSOR920626-2GEA 12400 CZK
APOSOR920626-2G APOSOR920626-5G
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene 95%
1-(1,1-Dimethoxy-ethyl)-2-methoxy-benzene
Vzorec: C₁₁H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131670
CAS číslo: 72244-69-0