Tisk…
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920522-1G OR920522-250MG
APOSOR920522-1GEA 4570 CZK
APOSOR920522-1G APOSOR920522-250MG
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-1,2,4-triazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₃HBrN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381102
CAS číslo: 1427475-12-4