4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9205-1G
OR9205-250MG
APOSOR9205-1GEA
13790
CZK
APOSOR9205-1G
APOSOR9205-250MG
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₆H₁₉BO₃ Bod tání: 61…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08435855 CAS číslo: 868755-79-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |