4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920479-1G
OR920479-250MG
APOSOR920479-1GEA
1240
CZK
APOSOR920479-1G
APOSOR920479-250MG
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₂Cl₂O₂S MW: 197,039 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07366674 CAS číslo: 31166-29-7 |