Tisk…
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
OR920436-1G OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA 1330 CZK
APOSOR920436-1G APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₈N₂S
MW: 128.195 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25959069
CAS číslo: 14486-52-3