Tisk…
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9204-1G OR9204-250MG
APOSOR9204-1GEA 15340 CZK
APOSOR9204-1G APOSOR9204-250MG
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
May form small amount of sediment
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08435909
CAS číslo: 71217-46-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III