Tisk…
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920360-1G OR920360-250MG
APOSOR920360-1GEA 2860 CZK
APOSOR920360-1G APOSOR920360-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid 97%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20482240
CAS číslo: 1315364-91-0