Tisk…
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920346-1G OR920346-250MG
APOSOR920346-1GEA 8370 CZK
APOSOR920346-1G APOSOR920346-250MG
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
6-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690135
CAS číslo: 80862-08-4