Tisk…
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 12870 CZK
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₁₁H₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435847
CAS číslo: 501944-63-4