Tisk…
7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919889-1G OR919889-250MG
APOSOR919889-1GEA 18420 CZK
APOSOR919889-1G APOSOR919889-250MG
7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol 95%
7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26131634
CAS číslo: 1075260-60-4