Tisk…
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919866-1G OR919866-5G
APOSOR919866-1GEA 9100 CZK
APOSOR919866-1G APOSOR919866-5G
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
3-(Methoxymethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21195211
CAS číslo: 96649-05-7