Tisk…
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9198-1G OR9198-250MG OR9198-50MG
APOSOR9198-1GEA 13760 CZK
APOSOR9198-1G APOSOR9198-250MG APOSOR9198-50MG
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine 97%
2-(5-Ethynylthien-2-yl)pyridine
Vzorec: C₁₁H₇NS
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271876
CAS číslo: 132464-90-5