Tisk…
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR919720-1G OR919720-5G
APOSOR919720-1GEA 12240 CZK
APOSOR919720-1G APOSOR919720-5G
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22200342
CAS číslo: 1296201-68-7