Tisk…
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919651-1G OR919651-250MG OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA 6720 CZK
APOSOR919651-1G APOSOR919651-250MG APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Vzorec: C₈H₁₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20702858
CAS číslo: 929568-19-4