Tisk…
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919629-5G
APOSOR919629-5GEA 1910 CZK
APOSOR919629-5G
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
6-Bromo-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218,008 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20528005
CAS číslo: 259793-88-9