Tisk…
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl (2R)-3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 10820 CZK
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690391
CAS číslo: 1416444-91-1