Tisk…
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919578-1G OR919578-250MG
APOSOR919578-1GEA 24600 CZK
APOSOR919578-1G APOSOR919578-250MG
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide 95%
3-(4-Chlorophenyl)prop-2-ynamide
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179.603 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20699326
CAS číslo: 42122-09-8