Tisk…
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919522-1G OR919522-250MG
APOSOR919522-1GEA 12400 CZK
APOSOR919522-1G APOSOR919522-250MG
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate 95%
Methyl 2-(1-methyl-2-pyrrolidylidene)acetate
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
MW: 155.194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23381105
CAS číslo: 78167-68-7