Tisk…
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 21490 CZK
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Vzorec: C₆H₈N₂O₃
MW: 156,139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701100
CAS číslo: 1428532-82-4