Tisk…
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 5720 CZK
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01549685
CAS číslo: 24945-13-9