Tisk…
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919394-1G OR919394-5G
APOSOR919394-1GEA 7610 CZK
APOSOR919394-1G APOSOR919394-5G
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13152308
CAS číslo: 69574-07-8