(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)cyclopropanamine
OR919268-1G
APOSOR919268-1GEA
7580
CZK
APOSOR919268-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-cyclopropyl-amine
Vzorec:
C₇H₉ClN₂S MW: 188,678 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18837200 CAS číslo: 1289388-63-1 |