Tisk…
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919252-1G OR919252-250MG
APOSOR919252-1GEA 14290 CZK
APOSOR919252-1G APOSOR919252-250MG
3-Methylbenzoyl cyanide 95%
3-Methylbenzoyl cyanide
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658475
CAS číslo: 5955-74-8