3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919247-5G
APOSOR919247-5GEA
7910
CZK
APOSOR919247-5G
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one 95%
3-Methoxy-2-methyl-4H-pyran-4-one
Vzorec:
C₇H₈O₃ MW: 140,137 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14553191 CAS číslo: 4780-14-7 |