Tisk…
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-((Dimethylamino)methyl)aniline
OR919226-1G
APOSOR919226-1GEA 3380 CZK
APOSOR919226-1G
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine 96%
3-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
MW: 150,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036095
CAS číslo: 27958-77-6