Tisk…
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919197-1G OR919197-250MG
APOSOR919197-1GEA 8730 CZK
APOSOR919197-1G APOSOR919197-250MG
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one 98%
6,7-Dihydro-1,7-naphthyridin-8(5H)-one
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16658787
CAS číslo: 301666-63-7