Tisk…
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
OR919181-1G
APOSOR919181-1GEA 870 CZK
APOSOR919181-1G
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅ClN₂OS
MW: 188,635 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16657918
CAS číslo: 148256-82-0