Tisk…
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Thienyl)-1-propanol
OR919164-1G OR919164-250MG
APOSOR919164-1GEA 7340 CZK
APOSOR919164-1G APOSOR919164-250MG
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol
Vzorec: C₇H₁₀OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09927266
CAS číslo: 20905-98-0