Tisk…
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclopentylpropanoic acid
OR919154-1G OR919154-250MG OR919154-500MG
APOSOR919154-1GEA 18620 CZK
APOSOR919154-1G APOSOR919154-250MG APOSOR919154-500MG
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine
Vzorec: C₂₃H₂₅NO₄
MW: 379.449 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094886
CAS číslo: 371770-32-0