Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919124-10G
OR919124-1G
OR919124-25G
APOSOR919124-10GEA
9330
CZK
APOSOR919124-10G
APOSOR919124-1G
APOSOR919124-25G
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate 95%
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043412 CAS číslo: 62054-49-3 |