Tisk…
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-ol
OR919115-1G OR919115-250MG
APOSOR919115-1GEA 14320 CZK
APOSOR919115-1G APOSOR919115-250MG
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3,5,6,7-tetrahydro-cyclopentapyrimidin-4-one
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,178 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08143584
CAS číslo: 65818-01-1