6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919107-1G
OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA
5560
CZK
APOSOR919107-1G
APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Vzorec:
C₇H₅NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369767 CAS číslo: 78213-03-3 |