Tisk…
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919044-1G OR919044-250MG
APOSOR919044-1GEA 11180 CZK
APOSOR919044-1G APOSOR919044-250MG
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₁H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847806
CAS číslo: 20364-31-2