Tisk…
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919040-1G OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA 7050 CZK
APOSOR919040-1G APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05863424
CAS číslo: 952569-58-3