Tisk…
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR919032-1G OR919032-5G
APOSOR919032-1GEA 6220 CZK
APOSOR919032-1G APOSOR919032-5G
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11695054
CAS číslo: 30186-45-9